Merck
PHR2039
Supelco
Xylometazolinhydrochlorid
Xylometazoline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Xylometazolin -hydrochlorid, 2-(4-tert.-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol -hydrochlorid
Größe auswählen
500 MG
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 309.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 353
traceable to Ph. Eur. X0100000
traceable to USP 1721002
API-Familie
xylometazoline
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChIKey
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Biochem./physiol. Wirkung
αα-Adrenorezeptoragonist; Imidazolinbindungsstellenligand.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB6411“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein beispielhaftes Zertifikat und könnte nicht zu der Charge gehören, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review