Wichtige Dokumente
PHR1944
Quinapril-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Quinapril -hydrochlorid, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 1193
traceable to Ph. Eur. Y0001491
traceable to USP 1593401
API-Familie
quinapril
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChIKey
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)