PHR1835
Methyl-Nicotinat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Methylnicotinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000398
API-Familie
methyl nicotinate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)