PHR1684
Carbimazol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Carbimazol, 2,3-Dihydro-3-methyl-2-thioxo-1H-imidazol-1-carbonsäure-ethylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. C0465000
API-Familie
carbimazole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=[c]1[n](cc[n]1C(=O)OCC)C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)