PHR1543
Guaifenesin-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propandiol, 2-(2-Methoxyphenoxy)-propan-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
guaifenesin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChIKey
DTADPBLDQSWASV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)