Merck
PHR1134
Supelco
Thymol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Lineare Formel:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
1907135
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1449008
Dampfdruck
1 mmHg ( 64 °C)
API-Familie
thymol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Thymol kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Spektrophotometrie eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Die Analytwerte können von Charge zu Charge variieren.
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Dokumentenfeld „LRAC0772“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Spectrophotometric Determination of Thymol in Pharmaceuticla Formulations Via Oxidative Coupling Reaction
Mohammad, I Kh
Reactive functional Polymers, 17(3) (2005)
Spectrophotometric determination of thymol in pharmaceuticals with Gibb's reagent
Al-Neaimy, Usra IS
Journal of Educational Psychology, 22(39) (2009)
Antibacterial and antifungal activities of thymol: A brief review of the literature
Marchese A, et al.
Food Chemistry, 210, 402-414 (2016)
S P Lee et al.
British journal of pharmacology, 153(8), 1739-1749 (2008-03-13)
Thymol, a major component of thyme and oregano, has medical uses in oral care products as an astringent and antibiotic. Its distinctive sharp odour and pungent flavour are considered aversive properties. The molecular basis of these aversive properties is not
Hiroko Ohwada et al.
Research in developmental disabilities, 34(1), 650-655 (2012-11-06)
As the life expectancy of people with intellectual disability (ID) increases, it is becoming necessary to understand factors affecting survival. However, predictors that are typically assessed among healthy people have not been examined. Predictors of all-cause mortality, including blood, urine