Wichtige Dokumente
PHR1075
Cimetidin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
SKF-92334
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 475
traceable to Ph. Eur. C2175000
traceable to USP 1134062
API-Familie
cimetidine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChIKey
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH2(3274)
Allgemeine Beschreibung
Cimetidine is an H2 receptor antagonist drug. It can inhibit the photosensitive response on the skin typically induced by most of the fluoroquinolones.[1]
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)