Fortfahren mit
C4522
Cimetidin
histamine H2 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
SKF-92334
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
257-232-2
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cimetidin,
form
powder
Quality Segment
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChI key
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; I1 imidazoline receptor agonist; anti-ulcer agent. Blocks cancer metastasis by inhibiting the expression of E-selectin on the surface of endothelial cells, thus blocking tumor cell adhesion.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR10751134062Y0001146
Cimetidin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134062
Cimetidin
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP1A2(1544), CYP3A4(1576), HRH2(3274), SLC9A2(6549), SLC9A5(6553)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Slc9a1(24782), Slc9a3(24784), Slc9a5(192215)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimetidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)