Wichtige Dokumente
PHL89708
Homoharringtonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Ceflatonin, Cephalotaxine 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate, Myelostat, NSC 141633, Omacetaxine mepesuccinate
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)C[C@](O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1C2c3cc4OCOc4cc3CCN5CCC[C@]25C=C1OC
InChI
1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1
InChIKey
HYFHYPWGAURHIV-JFIAXGOJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?