Merck
PHL89554
6-Acetylacteosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6′′-O-Acetylverbascosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 540.00
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 540.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)COC(=O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(38)25(39)26(40)31(44-14)47-29-27(41)30(42-10-9-17-4-7-19(34)21(36)12-17)45-22(13-43-15(2)32)28(29)46-23(37)8-5-16-3-6-18(33)20(35)11-16/h3-8,11-12,14,22,24-31,33-36,38-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31
InChIKey
JBGBPOYDCGQCJC-MWKLXWFVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)