Merck
PHL89174
Chamazulen
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
7-Ethyl-1,4-dimethyl-azulen, Dimethulen
Größe auswählen
20 MG
CHF 802.00
CHF 802.00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 802.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
Beilstein:
1306577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 802.00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
InChIKey
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
278.6 °F
Flammpunkt (°C)
137 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)