Wichtige Dokumente
PHL83580
Hibifolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavon-8-glucuronid, Gossypetin 8-glucuronid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c3[o]c(c([c](c3c(cc2O)O)=O)O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C21H18O14/c22-6-2-1-5(3-7(6)23)16-13(28)11(26)10-8(24)4-9(25)17(18(10)33-16)34-21-15(30)12(27)14(29)19(35-21)20(31)32/h1-4,12,14-15,19,21-25,27-30H,(H,31,32)/t12-,14-,15+,19-,21+/m0/s1
InChIKey
KHVMAMXQPVHXTJ-ORYXKJSJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?