Wichtige Dokumente
PHL83220
Lasiocarpin-N-oxid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=N1(CC[C@@H]2OC(/C(C)=C\C)=O)CC=C([C@@]12[H])COC([C@](C(C)(O)C)([C@@H](OC)C)O)=O
InChI
1S/C21H33NO8/c1-7-13(2)18(23)30-16-9-11-22(27)10-8-15(17(16)22)12-29-19(24)21(26,14(3)28-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7+
InChIKey
AABILZKQMVKFHP-NTUHNPAUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?