Merck
P2423
Supelco
Sigma Pseudo Drogenduftstoff Kokain-Formulierung
powder
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Form
powder
Qualitätsniveau
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Ersatz für kontrollierte Substanzen beim Training von Drogenspürhunden. Täuscht den Geruch von Cocain vor.
Rechtliche Hinweise
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)