PSCI
Sigma Pseudo™ Leichengeruch
Corpse Scent Kit
Qualitätsniveau
Format
neat
Anwendung
Ausbildungshilfsmittel für Spürhunde, für die Auffindung von Leichen
Verpackung
Je zwei Anwendungen für Rezeptur I und Rezeptur II
Rechtliche Hinweise
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?