Wichtige Dokumente
P2155022
Kunststoffzusatzstoff 22
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinethanol-alt-bernsteinsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C)CCOC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
InChIKey
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)