Merck
P1900000
Piperazinadipat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piperazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C1CNCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
InChIKey
BVEGEKOBSPXUJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Piperazine adipate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Cleft hand and cleft foot abnormalities as a possible teratogenic side effect of the anthelmintic piperazine?].
H H Meyer et al.
Der Internist, 29(3), 217-219 (1988-03-01)
I Javed et al.
Acta veterinaria Hungarica, 42(1), 103-109 (1994-01-01)
The antiascarid activity of Caesalpinia crista Linn. seeds, popularly known as Karanjwa, was evaluated in chickens of the Fumi breed, suffering from artificially induced Ascaridia galli infection. Eggs per gram (EPG) counts were determined in the droppings of chickens prior
[Experience with the prevention of enterobiasis in children from preschool institutions of the Zhitomir district].
V A Pomazan et al.
Pediatriia, (7)(7), 82-83 (1990-01-01)
Iu I Kozin et al.
Problemy tuberkuleza, (6)(6), 29-32 (1991-01-01)
Findings of a complex immunologic examination of 138 patients with active cavernous tuberculosis of the kidneys concurrent with secondary immunodeficiency are presented. Biostimulators and immunomodulating drugs were administered as conservative treatment in this case. Changes in cellular and humoral immunity
M Grzywacz
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 38(4), 335-341 (1986-07-01)
The whole integumentomuscular sac of the worm Ascaris lumbricoides suis L. and pouches isolated from it seemed to be a good model for investigation of the transmembrane transport of chemical substances across tissue barriers.