Merck
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 20 × 0.1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
pathogen testing
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)