NIST764A
Standard für magnetische Suszeptibilität – Platinzylinder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 3 mm dia. x 3.42 L
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 764A_cert
SRM 764A_SDS
Sonstige Hinweise
Platinum (Pt)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)