NIST728
Zink mittlerer Reinheit
NIST® SRM® 728
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 450 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 728_cert
SRM 728_SDS
Sonstige Hinweise
Calcium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thallium (TI), Tin (Sn), Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Gallium (Ga), Gold (Au), Indium (In), Iridium (Ir), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)