NIST3248
Ginkgo-haltige Tabletten
NIST® SRM® 3248
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 3248_cert
SRM 3248_SDS
Sonstige Hinweise
Phytochemicals: Bilobalide, Ginkgolide A, Ginkgolide B, Ginkgolide C, Ginkgolide J, Isorhamnetin, Kaempferol, Quercetin, Total Aglycones, Total Terpene Lactones
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Matrix Group: Botanicals
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)