Wichtige Dokumente
NIST2895
Ethanol-Wasser-Lösung
NIST® SRM® 2895, nominal mass fraction 0.2%
Synonym(e):
Ethanol -Lösung, Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2895_cert
SRM 2895_SDS
Sonstige Hinweise
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)