Direkt zum Inhalt
M8570
Methylated Control DNA
50 ng/μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
23201100
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
50 ng/μL
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
Fully methylated Jurkat DNA. 5-methyl-cytidine (5mC) content determined by mass spectrometry. See lot specific certificate of analysis or vial label for 5mC content of each lot.
Application
Methylated Control DNA has been used as a negative control in bisulfite sequencing of embryonic genomic DNA.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)