Merck
NIST2298
Schwefel in Benzin (hohe Oktanzahl)
NIST® SRM® 2298, (high octane)
Synonym(e):
Gasoline
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Das Produkt NIST2298 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 20 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)