NIST1680B
Kohlenmonoxid in Stickstoff
NIST® SRM® 1680b, nominal 500 umol/mol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
SRM 1680B_cert
SRM 1680B_SDS
Sonstige Hinweise
\Carbon Monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Water (H20), Carbon dioxide (CO2), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)