Merck
L0750000
Loperamid -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinbutyramid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H33ClN2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
loperamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChIKey
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRM1(4988)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Loperamide hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Paul A Boakye et al.
Journal of ethnopharmacology, 142(2), 539-547 (2012-05-31)
The extract from the stem bark of Garcinia buchananii trees is used as an anti-diarrhea remedy in sub-Saharan Africa. We tested the hypothesis that G. buchananii bark extract and its anti-motility fractions are effective treatments against lactose-induced diarrhea. A high-lactose
Flavia Neri et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 896162-896162 (2012-06-01)
Medical treatment in chronic constipation is not always successful. Surgery is indicated in unresponsive selected severe cases. This study presents the distal venous colic ligation in rat as a novel surgical approach. 16 rats (study group) were evaluated in 3
James Church et al.
Diseases of the colon and rectum, 56(1), 120-125 (2012-12-12)
Coating of the cecum with sticky bile causes a problem with inspection of the mucosa during colonoscopy. This study aimed to see whether 4 mg of loperamide taken after colonoscopy preparation would delay the passage of bile and improve the
Matthias Ringkamp et al.
PloS one, 7(7), e42105-e42105 (2012-08-01)
Loperamide reverses signs of mechanical hypersensitivity in an animal model of neuropathic pain suggesting that peripheral opioid receptors may be suitable targets for the treatment of neuropathic pain. Since little is known about loperamide effects on the responsiveness of primary
Arnold Wald
Best practice & research. Clinical gastroenterology, 26(5), 573-580 (2013-02-07)
IBS is a functional gastrointestinal disorder which has been subtyped according to bowel habits. This review presents recommendations for IBS-D which makes up about 1/3 of all patients and which is defined as IBS with loose or watery stools with