Merck
IRMM653
Zink 67Zn-Lösung (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
5 ML
CHF 856.00
CHF 856.00
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 856.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 856.00
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 67Zn
Hersteller/Markenname
JRC
Format
single component solution
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM653
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)