Merck
IRMM426
Wildbeeren (Heidelbeeren)
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
100 G
CHF 623.00
CHF 623.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 623.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 623.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
This material is certified for the radionuclide acivity concentration of 137Cs, 90Sr and 40K.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM426
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: 137 Cs, 40K, 90 Sr, Aluminum (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cesium (Cs), Magnesium (Mg), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)