I3261
Indo 1-AM
93 - 100% purity
Synonym(e):
4-(6-Carboxy-2-indolyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylendioxy)-dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure-tetrakis-(acetoxymethyl)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Indo 1-AM, ~95% (HPLC)
Assay
~95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Fluoreszenz
λex 330 nm; λem 450 nm (with Calcium)
λex 356 nm; λem 478 nm in methanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C47H51N3O22/c1-28-7-11-39(49(19-43(56)68-23-63-29(2)51)20-44(57)69-24-64-30(3)52)41(15-28)61-13-14-62-42-18-35(37-16-34-8-9-36(17-38(34)48-37)47(60)72-27-67-33(6)55)10-12-40(42)50(21-45(58)70-25-65-31(4)53)22-46(59)71-26-66-32(5)54/h7-12,15-18,48H,13-14,19-27H2,1-6H3
InChIKey
CAWBRCOBJNWRLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?