G0326000
Gliclazid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulfonylharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gliclazide
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
163-169 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
InChIKey
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)