Merck
G0050000
Galactose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Galactose, Galactose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724619
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
galactose
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Galactose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michelle P Christie et al.
PloS one, 9(4), e95024-e95024 (2014-04-17)
Glycosylation of biopharmaceuticals can mediate cell specific delivery by targeting carbohydrate receptors. Additionally, glycosylation can improve the physico-chemical (drug-like) properties of peptide based drug candidates. The main purpose of this study was to examine if glycosylation of the peptide enkephalin
Zhuoran Wang et al.
PloS one, 9(7), e102118-e102118 (2014-07-11)
Pten is a tumor suppressor gene regulating many cellular processes, including growth, adhesion, and apoptosis. In the aim of investigating the role of Pten during mammary gland development and lactation of dairy cows, we analyzed Pten expression levels in the
Yanhua Yao et al.
PLoS genetics, 11(1), e1004968-e1004968 (2015-01-30)
Elevated proteasome activity extends lifespan in model organisms such as yeast, worms and flies. This pro-longevity effect might be mediated by improved protein homeostasis, as this protease is an integral module of the protein homeostasis network. Proteasomes also regulate cellular
Lu Han et al.
Biomaterials, 44, 111-121 (2015-01-27)
Multifunctional nanocomplexes (NCs) consisting of urocanic acid-modified galactosylated trimethyl chitosan (UA-GT) conjugates as polymeric vectors, poly(allylamine hydrochloride)-citraconic anhydride (PAH-Cit) as charge-reversible crosslinkers, and vascular endothelial growth factor (VEGF) siRNA as therapeutic genes, were rationally designed to simultaneously overcome the extracellular
L Mortimer et al.
Mucosal immunology, 7(4), 829-841 (2013-11-21)
Entamoeba histolytica (Eh) is an extracellular protozoan parasite of the human colon, which occasionally breaches the intestinal barrier. Eradicating ameba that invades is essential for host survival. A defining but uncharacterized feature of amebic invasion is direct contact between ameba