Wichtige Dokumente
F4166
Natriumformiat
BioXtra
Synonym(e):
Ameisensäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?