F0290000
Flutrimazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[(2-Fluorphenyl)(4-fluorphenyl)-phenylmethyl]-1H-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flutrimazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(cccc1)C([n]4cncc4)(c3ccc(cc3)F)c2ccccc2
InChI
1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
InChIKey
QHMWCHQXCUNUAK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)