Merck
ERMFA013
Charpy Prüflinge (Schlagfestigkeit)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
certified by the BSC
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Verpackung
Set mit 5 Stangen
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERM-FA013_cert
ERM-FA013_report
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)