ERMBF423C
Mais-GVO-Standard ERM-BF423
1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF423, Mais MIR604
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Zusammensetzung
genetically modified MIR604 maize, 1%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
ERMBF423C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)