Merck
ERMBF410CP
Sojabohnen GVO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 101.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
0.1% GTS 40-3-2
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)