Merck
ERMBF416D
Mais-GVO-Standard MON 863
10% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Synonym(e):
GVO Maismehl Standard MON 863
Größe auswählen
1 G
CHF 97.90
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 97.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Produktlinie
BioChemika
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF416D
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)