Merck
ERMBF413GK
Mais GVO Standard ERM-BF413
10% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF413, Mais MON 810
Größe auswählen
1 G
CHF 97.90
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 97.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 97.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Zusammensetzung
genetically modified MON 810 maize, 10%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF413GK
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)