ERMBF414B
Mais-GMO-Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 0.1% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF414, Mais GA21
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
genetically modified GA21 maize, 0.1%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
ERMBF414B
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)