Merck
ERMAE638
Magnesium, 26Mg (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
4 ML
CHF 954.00
CHF 954.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 ML
CHF 954.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 954.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
ERM®
Isotopenreinheit
 26Mg
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAE638
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)