NISTRM8010
Sand für die Sand-Sieb-Analyse
NIST® RM 8010
Synonym(e):
Quartz, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)