Wichtige Dokumente
E2500000
Etofyllin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-(β-Hydroxyethyl)-theophyllin, 1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)-xanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etofylline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)