Merck
E1400000
Erythromycinestolat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Erythromycin-2′-propionat-dodecylsulfat
About This Item
Lineare Formel:
C40H71NO14 · C12H26SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1056.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O.CC[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)C(C)[C@@H](O)[C@@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H26O4S/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-12H2,1H3,(H,13,14,15)/t18-,19+,20?,21+,22-,23-,24-,25?,26-,28+,29+,30+,31-,32-,34-,35-,36+,37+;/m0./s1
InChIKey
SKDGGFHGLZBNBC-CAHOBLCESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Erythromycin estolate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Is erythromycin indicated in pregnancy?
D Hillyer
RN, 55(5), 11-11 (1992-05-01)
D Adam et al.
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 15(9), 712-717 (1996-09-01)
In a randomized, prospective, multicenter trial, 227 children ranging in age from 3 to 17 years who had tonsillopharyngitis and a throat culture positive for group A beta-hemolytic streptococci (GABHS) were treated with erythromycin estolate (40 mg/kg/d in two divided
L W Snellman et al.
Pediatrics, 91(6), 1166-1170 (1993-06-01)
To determine if it is appropriate to recommend that patients with group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis, who are clinically well by the morning after starting antibiotic treatment, can return to school or day care, or if they should wait until
Soo-Jin Park et al.
Journal of colloid and interface science, 271(2), 336-341 (2004-02-20)
In this work, the producing of a biodegradable poly(l-lactide) (PLA)/poly(ethylene glycol) (PEG) microcapsule by emulsion solvent evaporation method was investigated. The effect of PEG segments added to the PLA microcapsules on the degradation, size distribution, and release behavior was studied.
Joanne M Langley et al.
Pediatrics, 114(1), e96-101 (2004-07-03)
Although universal immunization against Bordetella pertussis (whooping cough) infection has resulted in dramatic reductions in the incidence of pertussis, outbreaks continue to occur in countries with excellent vaccine coverage. Treatment of infection may ameliorate symptom severity during the catarrhal phase