DLW354640
Corning® BioCoat™ Plate 96w PDL Blk/Clr 5pac 5cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Größe
6 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)