Merck
CVCO10W30
Viskositäts-Prüföl, zertifiziert
10W30
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Form
oil
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)