Merck
CRMDIGO
Destillation-Standard
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (164-357 °C)
Größe auswählen
250 ML
CHF 348.00
CHF 348.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 348.00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 348.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® D86
according to ISO 3405
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)