Merck
CRM048
Supelco
Spurenmetalle – Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM048-050
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
5.57
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wurde aus einer natürlich kontaminierten Matrix produziert und zertifiziert und wurde nicht aufkonzentriert oder in irgendeiner Weise verändert. Analytische Daten für die Zertifizierung wurden unter Verwendung von USEPA SW846, 3. Auflage Methoden 3050 (Heizblock) und 3051 (Mikrowelle) mit Salpetersäure-Extraktion erhalten. Die Analyse wurde nach USEPA-Methoden 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) und 7000 (AES) durchgeführt.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analyt
Beschreibung
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Tin
    Titanium
    Vanadium
    Zinc
    Alle anzeigen (28)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zuzanna M Filipiak et al.
Ecotoxicology (London, England), 30(3), 459-469 (2021-02-23)
In this study, the effects of zinc nanoparticles (ZnO-NPs) and ions (ZnCl2) on the mortality, growth, maturation, and cellular respiration of the earthworm Eisenia andrei were assessed. Earthworms were individually exposed for 98 days, starting from the juvenile stage, to
Kaja Rola
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 61, 126512-126512 (2020-04-17)
Heavy metals that pass through the plasmalemma are expected to influence on lichen metabolic processes; however, lichens may tolerate high concentrations of metals by sequestrating them extracellularly. Heavy metal accumulation level fundamentally determine the success of lichens in the colonisation