C5548
Clobetasonbutyrat
≥98% purity, powder
Synonym(e):
21-Chlor-9-fluor-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion-17-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Clobetasonbutyrat, ≥98%
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to faint yellow cast
mp (Schmelzpunkt)
90-100 °C
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
ε (Extinktionskoeffizient)
13.4 at 243 nm in chloroform
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
InChIKey
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)