C2857
Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Schwefelsäure Kupfer(II)-salz (1:1) Pentahydrat, Vitriolblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?