Wichtige Dokumente
BP198
Hyoscinbutylbromid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Scopolamin-N-Butylbromid, Hyoscin-N-butyl-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hyoscine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
InChIKey
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)